Wichtige Dokumente
T6391
Trimethylsilyl-D-(−)-sorbitol
~95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H62O6Si6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
615.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Assay
~95%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)OC[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)