Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H62O6Si6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
615.26
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)OC[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H62O6Si6/c1-31(2,3)25-19-21(27-33(7,8)9)23(29-35(13,14)15)24(30-36(16,17)18)22(28-34(10,11)12)20-26-32(4,5)6/h21-24H,19-20H2,1-18H3/t21-,22+,23+,24-
InChI key
USBJDBWAPKNPCK-NVPYSNMXSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?