Merck
T6131
Sigma-Aldrich
N-Trifluoroacetyl-L-tyrosine methyl ester
~98% (TLC)
About This Item
Lineare Formel:
C12H12NF3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
~98% (TLC)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(F)(F)F
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)