Merck
T5876
2′,3′,5′-Tri-O-acetylinosin
Synonym(e):
Inosine 2′,3′,5′-triacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.34
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-669-7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)