Fortfahren mit
T4674
Trypsin -Lösung aus Schweinepankreas
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 25 g porcine trypsin per liter in Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,30
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.78
MDL number:
Biological source:
Porcine pancreas
€ 45,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
23.4 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.6
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Für den Trypsinverdau von Peptiden verwenden Sie ein Verhältnis von ca. 1:100 bis 1:20 (Trypsin:Peptid). Dieses Produkt wird typischerweise zum Ablösen adhärenter Zellen von einer Kulturoberfläche eingesetzt. Die zum Ablösen von Zellen von ihrem Substrat erforderliche Trypsinkonzentration hängt in erster Linie vom Zelltyp und dem Alter der Kultur ab. Trypsine werden auch für die Resuspendierung von Zellen während der Zellkultur, in der Proteomikforschung für den Verdau von Proteinen und in verschiedenen In-Gel-Verdaus verwendet. Weitere Anwendungsbereiche sind u. a. die Beurteilung der Kristallisierung mit membranbasierten Methoden und eine Studie zur Feststellung, ob Proteinfaltungsraten und Proteinausbeuten durch das Vorhandensein von sog. „kinetischen Fallen“ begrenzt werden können.
Biochem/physiol Actions
Trypsin spaltet Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin- und Argininresten. Die Hydrolyse dieser Reaktion wird verlangsamt, wenn sich auf einer der Seiten der Spaltstelle ein Säurerest befindet, und die Hydrolyse wird beendet, wenn sich auf der Carboxylseite der Spaltstelle ein Prolinrest befindet. Der optimale pH-Wert für die Trypsinaktivität liegt zwischen 7 und 9. Trypsin kann auch zur Spaltung von Ester- und Amidbindungen synthetischer Aminosäurederivate eingesetzt werden. EDTA wird Trypsinlösungen als Chelatbildner zugegeben, um Calcium- und Magnesiumionen zu neutralisieren, da diese die Peptidbindungen verdecken, auf die Trypsin wirkt. Durch Entfernung dieser Ionen wird die enzymatische Aktivität verstärkt.
Serinprotease-Inhibitoren wie DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin hemmen Trypsin.
Preparation Note
Dieses Produkt ist eine Schweine-Trypsin-Lösung mit 25 g/l in ausgeglichener Salzlösung nach Hanks mit Phenolrot.′
Other Notes
Eine BAEE-Einheit erzeugt unter Verwendung von BAEE als Substrat ein A253 von 0,001 pro Minute bei einem pH-Wert von 7,6 und einer Temperatur von 25 °C.
Disclaimer
Dieses Produkt sollte bei -20 °C eingefroren werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4424T4549T0303
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
pH
7.6
pH
7.0-7.6
pH
7.6
pH
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does this contain EDTA?
    1 answer
    1. As listed in the 'DESCRIPTION' section under 'Preparation Note', this product is a 25 g/L porcine trypsin solution in Hank's Balanced Salt Solution with phenol red. This product does not contain EDTA.