Merck
T4271
Sigma-Aldrich
Chloranil
Synonym(e):
2,3,5,6-Tetrachlor-1,4-benzochinon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6Cl4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.88
Beilstein:
393006
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
SMILES String
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChIKey
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable