Über diesen Artikel
EC Number:
225-539-0
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~97% (GC)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?