Merck
T3263
2-Thio-6-azauridin
Synonym(e):
6-Aza-2-thiouridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.26
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-218-7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
color
off-white to light yellow
mp
201-203 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2N=CC(=O)NC2=S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John D Morrey et al.
Antiviral research, 55(1), 107-116 (2002-06-22)
The recent West Nile virus (WNV) outbreak in the United States has increased the need to identify effective therapies for this disease. A chemotherapeutic approach may be a reasonable strategy because the virus infection is typically not chronic and antiviral