Merck
T3013
Sigma-Aldrich
D-allo-Threonin
Synonym(e):
(2R,3R)-2-Amino-3-hydroxy-buttersäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
Beilstein:
1721644
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
276 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O