Merck
T124
Thapsigargin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H50O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
650.75
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12C([C@H](OC([C@]3(O)C)=O)[C@]3(O)[C@@H](OC(CCC)=O)C[C@]2(C)OC(C)=O)=C(C)[C@H](OC(/C(C)=C(C)/[H])=O)[C@H]1OC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
InChI key
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Biochem/physiol Actions
Starker, zellpermeabler, IP3-unabhängiger, intrazellulärer Calcium-Freisetzer.
Thapsigargin setzt potent, zelldurchlässig, IP3-unabhängig intrazellulär Calcium frei. Es blockiert den transienten Anstieg von intrazellulärem Ca2+, das von Angiostatin und Endostatin induziert wird. Es induziert zudem die Apoptose durch Hemmen des intrazellulären freien Ca2+ und ist Bestandteil von Prodrug-Formulierungen für die Chemotherapie.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ridwan Babatunde Ibrahim et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 77(7), 1421-1434 (2019-11-16)
Transthyretin amyloidosis (ATTR) is a progressive life-threatening disease characterized by the deposition of transthyretin (TTR) amyloid fibrils. Several pathogenic variants have been shown to destabilize TTR tetramers, leading to aggregation of misfolded TTR fibrils. However, factors that underlie the differential
Wencheng He et al.
Frontiers in microbiology, 8, 2129-2129 (2017-11-23)
Classical swine fever (CSF) is an OIE-listed, highly contagious animal disease caused by classical swine fever virus (CSFV). The endoplasmic reticulum (ER) is an organelle in which the replication of many RNA viruses takes place. During viral infection, a series
Macarena Pavez et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(26), 5095-5114 (2019-04-27)
The spatial and temporal regulation of calcium signaling in neuronal growth cones is essential for axon guidance. In growth cones, the endoplasmic reticulum (ER) is a significant source of calcium signals. However, it is not clear whether the ER is
Moran Dvela-Levitt et al.
Cell, 178(3), 521-535 (2019-07-28)
Intracellular accumulation of misfolded proteins causes toxic proteinopathies, diseases without targeted therapies. Mucin 1 kidney disease (MKD) results from a frameshift mutation in the MUC1 gene (MUC1-fs). Here, we show that MKD is a toxic proteinopathy. Intracellular MUC1-fs accumulation activated