Wichtige Dokumente
T111N8-HH
NPPOC-dT RayDite™
Synonym(e):
NPPOC-dT Amidite, NPPOC-dT Phosphoramidite
About This Item
Typ
for DNA synthesis, for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥96% (31P-NMR)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
Verpackung
pkg of 1 × 0.25 g T111N81-01
pkg of 1 × 1 g T111N01-01
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
Kompatibilität
screw cap bottle
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COC(=O)OCC(C)c2ccccc2[N+]([O-])=O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O
InChI
1S/C29H40N5O10P/c1-18(2)33(19(3)4)45(42-13-9-12-30)44-24-14-26(32-15-20(5)27(35)31-28(32)36)43-25(24)17-41-29(37)40-16-21(6)22-10-7-8-11-23(22)34(38)39/h7-8,10-11,15,18-19,21,24-26H,9,13-14,16-17H2,1-6H3,(H,31,35,36)/t21?,24-,25+,26+,45?/m0/s1
InChIKey
ZOIPTUUCAAKGFT-GPZIPZSXSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)