Wichtige Dokumente
T1017
Trimethylsilylglycerol
liquid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H32O3Si3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
Farbe
clear colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)OCC(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)