Merck
T0631
L-4-Thiazolidincarboxylsäure
Synonym(e):
‘L-Thiaprolin’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.17
EC Number:
252-106-3
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
81065
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
190-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CSCN1
InChI
1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)