Merck
T0158
Sigma-Aldrich
Calcitonin porcine
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Thyrocalcitonin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C159H232N46O45S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3604.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Cys-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Val-Leu-Ser-Ala-Tyr-Trp-Arg-Asn-Leu-Asn-Asn-Phe-His-Arg-Phe-Ser-Gly-Met-Gly-Phe-Gly-Pro-Glu-Thr-Pro-NH2 [Disulfide Bridge: 1-7]
Biochem./physiol. Wirkung
Hypokalzämisches Hormon, das von den parafollikulären C-Zellen der Schilddrüse oder durch die ultimobranchialen Körper von Nichtsäuger-Wirbeltieren produziert wird. Verringert Calcium und Phosphat im Blut durch die Hemmung der Resorption von Osteoblasten und Osteozyten.
Sonstige Hinweise
32 amino acid polypeptide, 8 of which are conserved across all species.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable