Fortfahren mit
STRN10
Spectrum Plant Total RNA-Kit
greener alternative
sufficient for 10 purifications
Synonym(e):
Plant Total RNA Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 10 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
test parameters
: ~30 min kit run time, sample volume: 100 mg
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Das Spectrum Plant Total RNA-Kit nutzt eine chemische Lyse- und Bindungsmethode sowie ein praktisches, säulenbasiertes Konzept mit ′Binden, Waschen und Eluieren′, um bis zu 100 μg Gesamt-RNA von 100 mg Gewebe in ca. 30 Minuten aufzureinigen. Die typische Ausbeute liegt im Bereich von 20–60 μg.
Nach dem Mahlen des Gewebes zu einem feinkörnigen Pulver in flüssigem Stickstoff werden die Zellen lysiert und die Zelltrümmer physisch und chemisch von der endogenen RNA getrennt. Daraufhin wird die RNA an ein säulengestütztes Kieselgelsubstrat gebunden und die verbleibenden Verunreinigungen werden in mehreren Waschschritten entfernt.
Die Gesamt-RNA wird von der Säule eluiert und in typischen Anwendungen wie z. B. Northern Blots sowie RT- und qRT-PCRs verwendet.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry.
Features and Benefits
  • Ausbeute von bis zu 60 μg reinem, konzentriertem RNA je Präparation
  • Effizientes Protokoll ermöglicht eine RNA-Aufreinigung in höchstens 30 min
  • Speziell für Forschungsarbeiten mit schwierigen Pflanzengeweben entwickelt
Legal Information
Spectrum is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STRN50STRN250RTN350
usage
sufficient for 10 purifications
usage
sufficient for 50 purifications
usage
sufficient for 250 purifications
usage
sufficient for 350 purifications
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
test parameters
: ~30 min kit run time, sample volume: 100 mg
test parameters
: ~30 min kit run time, sample volume: 100 mg
test parameters
: ~30 min kit run time, sample volume: 100 mg
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spectrum Plant Total RNA-Kit
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Lysis Solution
  • Binding Solution
  • Wash Solution 1
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
    SDB
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
154.4 °F
flash_point_c
68 °C
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)