SRP6533
RBP4 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PRBP, Plasma retinol-binding protein, RBP, Retinol Binding Protein 4
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
monomer ~230 kDa (Mouse RBP4 aa 19-201 is fused at the N-terminus to a FLAG0174-tag.)
Verpackung
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... RBP4(19662)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)