SRP6446
CXADR/CAR human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CAR4/6, HCAR
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 24.9 kDa
observed mol wt 35 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Leu 20 is the predicted N-terminal .)
Verpackung
pkg of 10 and 50 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CXADR(1525)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)