SRP6264
ADAM12 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ADAM12, MCMP, MCMPMltna, MLTN, MLTNA, Meltrin Alpha
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
calculated mol wt 34 kDa (Mature)
calculated mol wt 55.2 kDa
observed mol wt 23 kDa
observed mol wt 46 kDa
observed mol wt 65 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ADAM12(8038)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)