SRP6036
CD-14 from mouse
recombinant, expressed in CHO cells, 90-95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CD14, Cluster of differentiation 14
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in CHO cells
Assay
90-95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
50.0 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
Endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... CD14(12475)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)