SRP5068
PKN2/PRK2, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
MGC150606, MGC71074, PAK2, PKN2, PRK2, PRKCL2, PRO2042, Pak-2
About This Item
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produktlinie
PRECISIO® Kinase
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
63-85 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~145 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PKN2(5586)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 1