SRP4494
MIP-3beta human
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Synonym(e):
CCL19, EBI1-ligand chemokine, ELC, MIP-3-β, Macrophage inflammatory protein 3β, Small inducible cytokine A19
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~8.8 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CCL19(6363)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)