SRP4136
IL-3 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
HCGF, IL-3, Interleukin-3, MCGF (Mast cell growth factor), MGC79398, Multi-CSF, P-cell stimulation factor
About This Item
Biologische Quelle
rat
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
<10 ng/mL ED50
Mol-Gew.
~15.8kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Il3(24495)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)