Fortfahren mit
SRP0593
Mouse IDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
3-dioxygenase 2, Indoleamine 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 457,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
46 kDa
€ 457,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
form
frozen liquid
mol wt
46 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... IDO2(209176)
General description
Mouse IDO2, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 2, GenBank Accession No. NM_145949, a.a. 2-407(end) with an N-terminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
Physical form
Aqueous solution
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0580SRP0672SRP0579
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
46 kDa
mol wt
46 kDa
mol wt
46 kDa
mol wt
49 kDa
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
UniProt accession no.
Q8R0V5
UniProt accession no.
P28776
UniProt accession no.
Q6ZQW0
UniProt accession no.
P48775
Gene Information
mouse ... IDO2(209176)
Gene Information
mouse ... IDO1(15930)
Gene Information
human ... IDO2(169355)
Gene Information
human ... TDO2(6999)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)