Merck
SRP0580
Mouse IDO1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
3-dioxygenase 1, IDO, IDO1, Indoleamine 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
46 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
form
frozen liquid
mol wt
46 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... IDO1(15930)
General description
Mouse IDO1, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 1, GenBank Accession No. NM_008324, a.a. 2-407(end) with an Nterminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
Physical form
Aqueous solution
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)