Fortfahren mit
SRP0571
OX40L (CD252), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
CD252, TNFSF4, tumor necrosis factor ligand superfamily member 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
18 kDa
€ 452,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
18 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TNFSF4(7292)
General description
Human OX40L, also known as tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, TNFSF4, and CD252, GenBank Accession No. NM_003326, a.a. 51-183 with a N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 18kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Physical form
Aqueous solution
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP3133SRP0630SRP0576
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in Hi-5 Insect cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
mol wt
18 kDa
mol wt
15.5-25.0 kDa
mol wt
23.6 kDa
mol wt
18.4 kDa
form
frozen liquid
form
lyophilized
form
frozen liquid
form
frozen liquid
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... TNFSF4(7292)
Gene Information
human ... TNFSF4(7292)
Gene Information
human ... TNFRSF4(7293)
Gene Information
human ... CD40LG(959)
UniProt accession no.
P23510
UniProt accession no.
P23510
UniProt accession no.
P43489
UniProt accession no.
P29965
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)