Direkt zum Inhalt
SRP0630
OX40 (CD134), Biotin Labeled, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
CD134, TNFRSF4, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
23.6 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
23.6 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TNFRSF4(7293)
General description
Human secreted OX40, also known as CD134, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 4, and TNFRSF4, GenBank Accession No. NM_003327, a.a. 29-216 with C-terminal Avitag and Histag, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is enzymatically biotinlabeled using Avitag technology. MW =23.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation. Biotinylation was confirmed to be >90%.
Physical form
Aqueous solution
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)