SRP0197
PARP9 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
B Aggressive lymphoma protein, BAL1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 9, Poly (ADP-ribose) Polymerase 9
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
119 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PARP9(83666)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1