SRP0121
Sirtuin 7 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-7, SIR2L7, SIRT7, sir2-like 7
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
46 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SIRT7(51547)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)