SRP0101
HDAC 1 from Plasmodium falciparum
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HD1, Histone deacetylase 1
About This Item
Biologische Quelle
Plasmodium falciparum
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥40% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
55 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
Plasmodium falciparum ... HDAC1(813532)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable