Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H19Cl2NO4
Molekulargewicht:
468.33
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
LW-3-254, a derivative of MM0299, is an orally bioavailable and blood-brain barrier penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS) that exhibits anti-glioblastoma activity. LW-3-254 stimulates 24(S),25-epoxycholesterol (EPC) synthesis in GBM tumors, which induces toxicity in glioma stem-like cells. It potently inhibits Mut6 (Glioblastoma stem-like cells) cell growth by depleting cellular cholesterol.
Orally bioavailable and blood-brain barrier penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?