Merck
SML3716
MS6105
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(5-(Cyclopropylmethyl)-3-(3-(6-(13-(((S)-1-((2S,4R)-4-hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-13-oxotridecanamido)hex-1-yn-1-yl)phenyl)-4-(4-sulfamoylbenzyl)-1H-pyrazol-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C65H81N9O9S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1228.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(NCCCCC#CC1=CC(C2=NN(C(CC3CC3)=C2CC4=CC=C(C=C4)S(N)(=O)=O)C5=NC(C(O)=O)=CS5)=CC=C1)CCCCCCCCCCCC(N[C@H](C(N6C[C@@H](C[C@H]6C(NCC7=CC=C(C=C7)C8=C(N=CS8)C)=O)O)=O)C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C65H81N9O9S3/c1-43-59(85-42-69-43)48-30-26-47(27-31-48)39-68-61(78)55-38-50(75)40-73(55)62(79)60(65(2,3)4)71-57(77)23-16-11-9-7-5-6-8-10-15-22-56(76)67-34-17-13-12-14-19-44-20-18-21-49(35-44)58-52(36-45-28-32-51(33-29-45)86(66,82)83)54(37-46-24-25-46)7
InChI key
APEYSKGQWJKJAZ-LCLGPXMOSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective lactate dehydrogenase (LDH) degrader (PROTAC) that effectively degrades LDHA and LDHB in PANC1 cells
MS6105 is a cell penetrant, potent and selective lactate dehydrogenase (LDH) degrader (PROTAC) that effectively degrades LDHA and LDHB in multiple pancreatic cancer cell lines. MS6105 potently inhibits the proliferation of PANC1 cells.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ning Sun et al.
Journal of medicinal chemistry, 66(1), 596-610 (2022-12-21)
Lactate dehydrogenase (LDH) is a key glycolytic enzyme and biomarker of aggressive cancers. LDHA and LDHB are two main LDH subunits, and both are frequently overexpressed in tumors and essential for tumor growth. A number of LDHA/B small-molecule inhibitors have
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML3716-5MG04065269284291
SML3716-25MG04065269284284