Fortfahren mit
SML3712
NG-497
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-(4-Ethoxyphenyl)-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid, 1-methylethyl ester, Isopropyl 6-(4-ethoxyphenyl)-4-methoxypicolinate, NG 497, NG497
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.36
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC(OC)=CC(C2=CC=C(OCC)C=C2)=N1)OC(C)C
InChI
1S/C18H21NO4/c1-5-22-14-8-6-13(7-9-14)16-10-15(21-4)11-17(19-16)18(20)23-12(2)3/h6-12H,5H2,1-4H3
InChI key
VYEIBLWRGBQRPI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NG-497 is a non-cytotoxic, substrate-competitive, reversible and highly selective human/primate adipose triglyceride lipase (ATGL; IPLA2-zeta; PNPLA2) inhibitor (IC50 = 1 μM, Ki = 0.5 μM) with little activity toward related human lipid hydrolases or ATGL orthologues from other species (<20% inhibition of mouse, rat, goat, pig, dog, marmoset ATGL at 50 μM). NG-497 abolishes hormone-induced lipolysis in human adipocytes (IC50 = 1.5 and 0.5 μM against 1 μM isoproterenol-induced total or hormonesensitive lipase (HSL)-independent FA release in Simpson-Golabi-Behmel syndrome adipocytes), but not in HepG2 that lacks ATGL hydrolase activity.
Non-cytotoxic, substrate-competitive, reversible and highly selective human/primate adipose triglyceride lipase (ATGL; IPLA2-zeta; PNPLA2) inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3192SML1937SML3095
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)