Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15F3N4O3·C7H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
576.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Synthetic fluoroquinolone broad spectrum antibiotic
Tosufloxacin tosylate is a synthetic fluoroquinolone broad spectrum antibiotic. Tosufloxacin potently inhibits bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV. Tosufloxacin is indicated for the treatment of various infections such as skin, respiratory, urinary, gynecologic, ophthalmologic, otolaryngologic, dental infections.
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description >98% (HPLC) | description analytical standard, ≥98% (TLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?