Wichtige Dokumente
SML3693
RA839
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3S)-1-[4-[[(2,3,5,6-Tetramethylphenyl)sulfonyl]amino]-1-naphthalenyl]-3-pyrrolidinecarboxylic acid, RA 839
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, White to light brown
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable