Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18F4N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.37
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Biochem/physiol Actions
MYF-03-176 is an orally active, potent, irreversible pan-TEAD inhibitor that disrupts YAP-TEAD association by targeting TEAD palmitate pocket for covalent binding. MYF-03-176 suppresses NCI-H226 cellular TEAD transcriptional activity (IC50 = 11 nM by TEAD reporter assay), blocking TEAD-mediated target genes expression (CTGF, CYR61, ANKRD1) and suppression (BMF). MYF-03-176 effectively inhibits Hippo signaling-driven human lung mesothelioma NCI-H226 proliferaton in cultures (IC50 = 9 nM in 5 days) and in a xenograft model in mice in vivo (35 or 75 mg/kg b.i.d. p.o. for 4 wks).
Orally active, potent, irreversible pan-TEAD inhibitor that disrupts YAP-TEAD association and inhibits Hippo signaling-driven cancer proliferation in vitro and in vivo.
Disclaimer
Hygroscopic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Covalent disruptor of YAP-TEAD association suppresses defective Hippo signaling
eLife, 11, e78810-e78810 (2022)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML3686-25MG | 04065270325518 |
| SML3686-5MG | 04065270325525 |