Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H69N7O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
960.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
YM-254890, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Gaq/11 protein inhibitor
YM-254890, a cyclic depsipeptide isolated from the culture broth of Chromobacterium sp., is a cell-permeable, potent and selective inhibitor of Gαq/11 protein. YM-254890 specifically inhibits the GDP/GTP exchange by blocking GDP release from the Gq protein.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form (Powder or Lyophilized powder or film) | form film or powder | form (Powder, lyophilized powder, or film) | form (Powder or Lyophilized powder or film) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| color white to off-white | color white to yellow | color white to off-white | color white to off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?