Wichtige Dokumente
SML3561
VCP746
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(5-Amino-4-benzoyl-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)thiophen-2-yl)-N-(6-(9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ylamino)hexyl)benzamide, N-[6-[[4-[5-Amino-4-benzoyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thienyl]benzoyl]amino]hexyl]adenosine, VCP 746, VCP-746
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(C(C3=CC=CC=C3)=O)=C(S2)N)C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)NCCCCCCNC5=C6N=CN(C6=NC=N5)[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@H]7O)O)CO
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable