Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9F3N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC(F)=NC=C1CO)NC2=CC(C(F)F)=NS2
InChI
1S/C11H9F3N4O2S/c12-8-1-6(5(4-19)3-15-8)16-11(20)17-9-2-7(10(13)14)18-21-9/h1-3,10,19H,4H2,(H2,15,16,17,20)
InChI key
CKYCAIAVJIFWPE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem/physiol Actions
NVP-RXI570 is an orally active, potent, and selective allosteric dual inhibitor of BRM ((SMARCA2) and BRG1 (SMARCA4) that that downregulates BRM-dependent gene expression. NVP-RXI570 exhibits antiproliferative activity in a BRG1 mutant-lung-tumor xenograft model.
Orally active, potent, and selective allosteric dual inhibitor of BRM ((SMARCA2) and BRG1 (SMARCA4)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Discovery of Orally Active Inhibitors of Brahma Homolog (BRM)/SMARCA2 ATPase Activity for the Treatment of Brahma Related Gene 1 (BRG1)/SMARCA4-Mutant Cancers
Journal of medicinal chemistry, 61, 10155-10172 (2018)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML3545-5MG | 04065268033234 |
| SML3545-25MG | 04065268033227 |