Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.44
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=CC3=C(N=C2)C(N4CCNCC4)=CC=C3)=O
InChI key
JJZFWROHYSMCMU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain blood barrier penetrant, orally available, potent and selective serotonin receptor 6 (5-HT6) receptor antagonist
Intepirdine (SB-742457) is a brain blood barrier penetrant, orally available, potent and selective serotonin receptor 6 (5-HT6) receptor antagonist that potentiate cognitive and the behavioral abnormalities of AD in laboratory set up. Intepirdine has failed to demonstrate statistically significant impact on cognition or dementia in phase III trials. Intepirdine promotes satiety.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: ≥10 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?