Fortfahren mit
SML3468
Pimpinellin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5,6-Dimethoxy-2H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dimethoxyangelicin, Pimpinecilin, Pimpinelin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C=CC1=C2OC)OC1=C3C(OC=C3)=C2OC
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-11-7-3-4-9(14)18-10(7)8-5-6-17-12(8)13(11)16-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
BQPRWZCEKZLBHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-tumor, anti-allergic, antioxidant and anticholinesterase
Pimpinellin is a coumarin isolated from roots of Angelica dahurica and Zosima absinthifolia that exhibits anti-tumor, anti-allergic, antioxidant and anticholinesterase activities. It appears to reduce the release of histamine, secretion of TBF‑α, interleukin (IL)‑1β and IL‑4. Pimpinellin exhibits potent cytotoxic activities against MGC-803, PC3, and A375 cancer cell lines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3464SML3619SML1728
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
, light green to yellow
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)