Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.24
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Gossypetin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, light green to yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C2C(C(O)=C(OC2=C1O)C3=CC=C(C(O)=C3)O)=O
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)14-13(22)12(21)10-8(18)4-9(19)11(20)15(10)23-14/h1-4,16-20,22H
InChI key
YRRAGUMVDQQZIY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antioxidant, antibacterial, anticancer; potent inhibitor of MKK3 and MKK6 protein kinases
Gossypetin is a hexahydroxylated flavonoid found in the flowers and the calyx of Hibiscus, which exhibits numerous pharmacological effects, including antioxidant, antibacterial and anticancer activities. It induces apoptosis and autophagic cell death in prostate cancer cells. Gossypetin is a potent inhibitor of MKK3 and MKK6 protein kinases that suppresses esophageal cancer growth.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) |
| color , light green to yellow | color white to beige | color - | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?