Fortfahren mit
SML3462
IAXO-102 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
IAXO 102 trifluoroacetate salt, Methyl 6-deoxy-6-amino-2,3-di-O-tetradecyl-α-D-glucopyranoside trifluoroacetate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H71NO5 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
585.94 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](O[C@@H]1CN)OC)OCCCCCCCCCCCCCC)OCCCCCCCCCCCCCC.[xCF3CO2H]
Biochem/physiol Actions
IAXO-102 is a potent and selective toll-like receptor 4 (TLR4) antagonist that protect mice from LPS induced septic shock. IAXO-102 inhibits development of an experimental abdominal aortic aneurysm. It also prevents acute BBB disruption after experimental post-subarachnoid hemorrhage in mice.
Potent and selective toll-like receptor 4 (TLR4) antagonist that protect mice from LPS induced septic shock.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W3020SML0013SML1192
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)