Fortfahren mit
SML3420
KY-226
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
4-((Biphenyl-4-ylmethylthio)methyl)-N-(hexylsulfonyl)benzamide, 4-(Biphenyl-4-ylmethylsulfanylmethyl)-N-(hexane-1-sulfonyl)benzoylamide, 4-[[([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)thio]methyl]-N-(hexylsulfonyl)benzamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H31NO3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.67
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NS(=O)(CCCCCC)=O)C1=CC=C(CSCC2=CC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)C=C1
InChI
1S/C27H31NO3S2/c1-2-3-4-8-19-33(30,31)28-27(29)26-17-13-23(14-18-26)21-32-20-22-11-15-25(16-12-22)24-9-6-5-7-10-24/h5-7,9-18H,2-4,8,19-21H2,1H3,(H,28,29)
InChI key
MKXMABKUVSOEJF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KY-226 is an orally bioavailable, potent and selective allosteric inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) that does not function as a PPARg agonist. KY-226 exhibits anti-diabetic, anti-obesity effects by enhancement of insulin and leptin signaling in mice. It appears that KY-226 exerts neuroprotective effects through restoration of phosphorylation of Akt and FoxO1. Thus, it protects BBB integrity by restoration of tight junction (TJ) proteins in mice.
Orally bioavailable, potent and selective allosteric inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2275SML1920SML3379
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)