Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 295 to 245°
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
InChI key
VTLYEMHGPMGUOT-MKWZCHDOSA-N
Biochem/physiol Actions
Koumine is a major indole alkaloid isolated from poisonous plant Gelsemium elegans that exhibits anti-inflammatory and analgesic effects in inflammatory and neuropathic pain models. It appears that koumine ameliorate chronic constriction injury induced neurotic pain through induction of autophagy and the inhibition apoptosis in the spinal cord of rodents. Koumine protects IPEC-J2 cells from hydrogen peroxide induced oxidative stress and apoptosis through decreasing reactive oxygen species (ROS) production.
Major indole alkaloid isolated from poisonous plant Gelsemium elegans that exhibits anti-inflammatory and analgesic effects
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koumine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?