Fortfahren mit
SML3409
ATN-224
≥95% (elemental analysis), SOD1 inhibitor, powder
Synonym(e):
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium tetrathiomolybdate, ALXN1840, Bis-Choline-Tetrathiomolybdate, Tiomolibdate Choline, WTX101
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H28N2O2 · MoS4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.54
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (elemental analysis)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ATN-224, ≥95% (elemental analysis)
Quality Segment
assay
≥95% (elemental analysis)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, Orange to very dark red
solubility
H2O: ≥0.1 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S=[Mo]([S-])([S-])=S.C[N+](C)(CCO)C.C[N+](C)(CCO)C
InChI
1S/2C5H14NO.Mo.4S/c2*1-6(2,3)4-5-7;;;;;/h2*7H,4-5H2,1-3H3;;;;;/q2*+1;;;;2*-1
InChI key
NEYVHGQOGHJAAD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATN-224 (Bis-Choline-Tetrathiomolybdate) is an orally available and potent inhibitor of superoxide dismutase 1 (SOD1) that exhibit potent anticancer activities. ATN-224 is a copper chelator that rapidly lowers free coper levels and improve clinical symptoms in Wilson′s disease patients.
Inhibitor of superoxide dismutase 1 (SOD1); Reactive oxygen species (ROS) scavenging blocker
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3637SML3479SML3247
form
powder
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
powder
form
powder
assay
≥95% (elemental analysis)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light, under inert gas
storage condition
desiccated
solubility
H2O: ≥0.1 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)