Fortfahren mit
SML3365
MZ1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S,4R)-1-((2S)-2-tert-Butyl-17-((6S)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)-4,16-dioxo-6,9,12-trioxa-3,15-diazaheptadecane)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (2S,4R)-1-((S)-1-((S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)-17,17-dimethyl-2,14-dioxo-6,9,12-trioxa-3,15-diazaoctadecanecarbonyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (4R)-N-[14-[(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl]-1,13-dioxo-3,6,9-trioxa-12-azatetradec-1-yl]-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-L-prolinamide, MZ 1, MZ 1 (PROTAC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H60ClN9O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1002.64
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C([C@H]1N(C[C@@H](C1)O)C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCNC(C[C@H]2C3=NN=C(N3C4=C(C(C5=CC=C(C=C5)Cl)=N2)C(C)=C(S4)C)C)=O)=O)=O)NCC6=CC=C(C=C6)C7=C(N=CS7)C
InChI key
PTAMRJLIOCHJMQ-PYNGZGNASA-N
Biochem/physiol Actions
BRD4 degrader
MZ1 is a BRD4 degrader composed of pan-BET selective bromodomain inhibitor and the E3 ubiquitin ligase VHL ligand that induces preferential degradation of BRD4 over BRD2 and BRD3. MZ1exhibits antiproliferative effects in AML colorectal cancer cells lines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3323SML3324SML2687
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)