Fortfahren mit
SML3324
UNC6852
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S,4R)-1-((S)-2-(4-(4-(5-((furan-2-ylmethyl)amino)-[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidin-8-yl)benzamido)butanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 349,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H48N10O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
832.97
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 86,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C([C@H](C(C)(C)C)NC(CCCNC(C1=CC=C(C2=CN=C(NCC3=CC=CO3)N4C2=NN=C4)C=C1)=O)=O)N5[C@H](C(NCC6=CC=C(C7=C(C)N=CS7)C=C6)=O)C[C@@H](O)C5
InChI key
PPNNFXIBKLCMTI-WXEAQWFJSA-N
Biochem/physiol Actions
UNC6852 is a potent degrader of polycomb repressive complex 2 (PRC2) that targets EED. UNC6852 selectively degrades PRC2 components EED (embryonic ectoderm development), EZH2 (enhancer of zeste homolog 2), and SUZ12 (suppressor of zeste homolog 12) via recruitment of VHL. UNC6852 exhibit anticancer activities in model systems.
potent degrader of polycomb repressive complex 2 (PRC2) that targets EED
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3041SML3323SML3365
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)