Fortfahren mit
SML3277
HDL mimetic peptide 4F trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Ac-DWFKAFYDKVAEKFKEAF-NH2 trifluoroacetate, L-4F trifluoroacetate, N-Acetyl-L-α-aspartyl-L-tryptophyl-L-phenylalanyl-L-lysyl-L-alanyl-L-phenylalanyl-L-tyrosyl-L-α-aspartyl-L-lysyl-L-valyl-L-alanyl-L-α-glutamyl-L-lysyl-L-phenylalanyl-L-lysyl-L-α-glutamyl-L-alanyl-L-phenylalaninamide trifluoroacetate
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 79,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Brain blood barrier penetrant small amphipathic peptide that exhibits anti-inflammatory, antioxidant and anti-atherogenic properties in animal models.
HDL mimetic peptide 4F is a brain blood barrier penetrant small amphipathic peptide that exhibits anti-inflammatory, antioxidant and anti-atherogenic properties in animal models. HDL mimetic peptide 4F increases the brain efflux of intracerebrally injected 125I-Aβ42. It suppresses proinflammatory monocytes and macrophages and alleviates post myocardial infarction remodeling in a mouse model.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E3285SML2973SML1051
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
film or powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white
color
white to yellow
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)