Fortfahren mit
SML3271
Etoricoxib
≥95% (HPLC), COX-2 inhibitor, powder
Synonym(e):
5-Chlor-3-[4-(methylsulfonyl)-phenyl]-2-(2-methyl-5-pyridinyl)-pyridin, 5-Chlor-6′-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)-phenyl]-2,3′-bipyridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15ClN2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.84
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8073797
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 63,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Etoricoxib, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC=C(C2=C(C3=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C3)C=C(Cl)C=N2)C=C1
InChI
1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
InChI key
MNJVRJDLRVPLFE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
32097SML2705SML3379
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etoricoxib
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)