Fortfahren mit
SML3256
Fimasartan
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-5-pyrimidineethanethioamide, 2-n-Butyl-5-dimethylaminothiocarbonylmethyl-6-methyl-3-[[2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]pyrimidin-4(3H)-one, BR-A-657, BR-A657
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,70
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H31N7OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.65
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 78,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C(CC1=C(N=C(N(C1=O)CC2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NNN=N4)CCCC)C)N(C)C
InChI
1S/C27H31N7OS/c1-5-6-11-24-28-18(2)23(16-25(36)33(3)4)27(35)34(24)17-19-12-14-20(15-13-19)21-9-7-8-10-22(21)26-29-31-32-30-26/h7-10,12-15H,5-6,11,16-17H2,1-4H3,(H,29,30,31,32)
InChI key
AMEROGPZOLAFBN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fimasartan (BR-A-657) is an orally active, highly potent angiotensin II receptor AT1 (AGTR1) antagonist (blocker) that selectively blocks AngII-, but not KCl- or noradrenaline-, induced contraction of rabbit thoracic aortic rings (IC50 = 0.42 nM) with 615-fold higher AT1 affinity than losartan (IC50 = 0.13 nM vs. 80 nM against 0.05 nM AngII for binding rat adrenal cortex). Fimasartan significantly decreases mean arterial blood pressure with rapid onset (in 0.5 h) in spontaneously hypertensive rats (Emax of 75% reduction, 5-24 hr post 10 mg/kg p.o.) and is ~19-fold more effective than losartan against AngII (100 ng/kg i.v.)-induced pressor response in rats in vivo (ED50 = 18 ng/kg vs. 336 ng/kg i.v.).
Orally active, highly potent angiotensin II receptor AT1 (AGTR1) antagonist with superior in vivo antihypertensive efficacy than Losartan.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3317SML0142SML3269
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)